Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATRN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12551R-A647
BOSSBS-12551R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12551R-A647
Anti-ATRN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Mahogany (MG), originally identified as a protein involved in pigmentation, acts in conjunction with melanocortin receptors to suppress diet-induced obesity. Mahogany contains a single transmembrane domain, and it is expressed in a broad range of tissues, including the hypothalamus and pigment cells. Mutations within the mahogany gene were shown to rescue agouti-lethal-yellow mutant mice from obesity. The extracellular domain of mouse mahogany is the ortholog of the human protein attractin. Attractin (also designated DPPT-L) is a human serum glycoprotein and is a member of the CUB family of cell adhesion and guidance proteins. Attractin is expressed on activated T cells and is released from the cells 48 to 72 hours after activation.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATRN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité