Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRAF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12558R-CY3
BOSSBS-12558R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-12558R-CY3
Anti-BRAF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The Raf kinases are important intermediates in signal transduction. Raf protein family members, including A Raf and B Raf, have intrinsic serine/threonine kinase activity. Interaction between Ras proteins and Raf proteins results in Raf-mediated phosphorylation and activation of MEK (also known as MAP kinase kinase). Defects in BRAF are involved in a wide range of cancers. B-Raf is a serine/threonine protein kinase that acts as a signal transducer from membrane-associated receptors to nuclear transcription factors. 1 BRAF is important for the regulation of cell proliferation and determination of cell fate during embryogenesis. BRAF acts downstream of Ras and upstream of MEK in the Ras-Raf-MEK-ERK signal transduction pathway, which is a conserved RAS-activated protein kinase cascade that regulates cell growth, proliferation, and differentiation in response to growth factors, cytokines, and hormones.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BRAF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité