Anti-B7-H6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-12559R-A750
BOSSBS-12559R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12559R-A750
Anti-B7-H6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Triggers NCR3-dependent natural killer cell activation.
Type: Primary
Antigen: B7-H6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/454
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité