Anti-FLRT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-12561R-A680
BOSSBS-12561R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12561R-A680
Anti-FLRT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May have a function in cell adhesion and/or receptor Signalling.
Type: Primary
Antigen: FLRT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/660
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité