Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABH1/ALKB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12565R-A680
BOSSBS-12565R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12565R-A680
Anti-ABH1/ALKB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ALKB protects DNA and RNA against damage from methylating compounds from the environment by directly reversing 1-methyladenine (1-meA) and 3-methylcytosine (3-meC) cytotoxic alkylation lesions in DNA and RNA. The enzymes act by oxidative demethylation, utilizing ferrous iron and alpha-ketoglutarate as cofactors, 2-oxoglutarate as a co-substrate, and molecular oxygen as the oxidizing agent. Deficiencies in DNA and RNA repair in mammals are associated with cancer, neurological disease and developmental defects. ALKB plays a role in resistance to anti-cancer drugs which attempt to damage tumour DNA. Escherichia coli ALKB protein belongs to the superfamily of 2-oxoglutarate- and iron(II)-dependent oxygenases.

Type: Primary
Antigen: ABH1/ALKB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/389
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité