Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACAA1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12566R-HRP
BOSSBS-12566R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12566R-HRP
Anti-ACAA1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ACAA1 is a 424 amino acid member of the thiolase family of enzymes and is involved in lipid metabolism. Localized to the peroxisome, ACAA1 catalyzes the conversion of acyl-CoA and acetyl-CoA to 3-oxoacyl-CoA in the fatty acid oxidation pathway. ACAA1 shows high enzymatic activity in liver, kidney, intestine and white adipose tissue in rats, where it exists as two types, namely type A and type B. Human ACAA1 shares 86% amino acid identity with its rat counterpart, suggesting a conserved function for ACAA1 among different species.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ACAA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité