L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-ACTL6A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-12568R
BOSSBS-12568REA 725 EUR InStock
BOSSBS-12568R
Anti-ACTL6A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The SWI/SNF complex regulates gene expression via ATP-dependent chromatin remodeling. Brm (SNF2-a), Brg-1 (SNF2-b), Ini1 (integrase interactor 1, SNF5), BAF53 (ARPn beta), BAF57, BAF155 (SRG3), and BAF170 make up the functional core. BAF53 homologues from yeast to humans contain a conserved N-terminal motif, which contains residues at serine 2 and tyrosine 6, which play important roles in BAF53 activity. The BAF53 protein shuttles between the nucleus and cytoplasm. BAF53 also forms a complex with TIP49 and TIP48, which mediates c-Myc oncogenic activity.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500),More Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μg 100 µl BOSSBS-12568R
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité