Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC4A1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12569R-FITC
BOSSBS-12569R-FITCEA 921 EUR InStock
BOSSBS-12569R-FITC
Anti-SLC4A1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Band 3, also designated AE1, is an erythrocyte membrane glycoprotein that contributes to cell stuctural integrity and mediates exchange of chloride and bicarbonate across the phospholipid bilayer. The diverse functions of the approximately 900 amino acid protein are mediated by two distinct domains. The amino terminal domain, also known as cdb3 for cytoplasmic domain of erthrocyte membrane band 3, acts as an attachment site for the erythrocyte skeleton by binding ankyrin. The carboxy-terminal, membrane-associated domain carries out exchange transport of anions. Degradation of band 3 can generate an aging antigen known as senescent cell antigen, or SCA, which is expressed on old cells and marks them for removal by the immune system. An isoform of band 3, which lacks the first 65 amino acids and does not bind ankryin, is expressed in kidney.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC4A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité