Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BANF1/BAF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12571R-A750
BOSSBS-12571R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12571R-A750
Anti-BANF1/BAF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Barrier-to-autointegration factor (BAF) binds non-specifically to double stranded DNA, possibly to play a role in tissue- or cell type-specific gene expression by interacting with different homeodomain transcription factors. BAF compresses chromatin structure and interacts with the LEM domain of nuclear proteins to play a crucial role in membrane recruitment and chromatin decondensation during nuclear assembly. Additionally, retroviruses like HIV-1 incorporate BAF from host cells into preintegration complexes (PICs) to prevent autointegration of retroviral DNA and thereby promote integration of retroviral DNA into the host chromosome.

Type: Primary
Antigen: BANF1/BAF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-89/89
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité