Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BCAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12574R-A350
BOSSBS-12574R-A350EA 921 EUR InStock
BOSSBS-12574R-A350
Anti-BCAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
p130 represents one of several known substrates for v-Crk encoded p47. p130 Cas (for Crk-associated substrate) exhibits a high level of tyrosine phosphorylation and is tightly associated with v-Crk, suggesting a role in v-Crk-mediated cell signaling. The molecular cloning of p130 Cas has shown it to represent a novel SH3 containing signaling molecule with a cluster of multiple putative SH2-binding motifs for v-Crk. By immunoprecipitation analysis, p130 Cas has been shown to be highly phosphorylated at tyrosine residues subsequent to either v-Src p60 or v-Crk-mediated transformation and to form stable complexes with both of these transforming proteins. p130 Cas behaves as an extremely potent substrate for protein tyrosine kinases and has been reported to relocate from the cytoplasm to cell membrane upon tyrosine phosphorylation. One proposed model is that the SH2 domain of v-Crk functions to activate c-Src kinase, which in turn phosphorylates p130 Cas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BCAR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité