Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bcl2 Thr69 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12578R-A680
BOSSBS-12578R-A680EA 881 EUR InStock
BOSSBS-12578R-A680
Anti-Bcl2 Thr69 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
BCL2 is an integral outer mitochondrial membrane protein that blocks the apoptotic death of some cells such as lymphocytes. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. Two transcript variants (alpha and beta) produced by alternate splicing, differ in their C-terminal ends. BCL2 suppresses apoptosis in a variety of cell systems including factor-dependent lymphohematopoietic and neural cells. It regulates cell death by controlling the mitochondrial membrane permeability. It appears to function in a feedback loop system with caspases. BCL2 inhibits caspase activity either by preventing the release of cytochrome c from the mitochondria and/or by binding to the apoptosis-activating factor (APAF1). It can form homodimers, and heterodimers with BAX, BAD, BAK and BclX(L). Heterodimerization with BAX requires intact BH1 and BH2 domains, and is necessary for anti-apoptotic activity. Also interacts with APAF1, RAF1, TP53BP2, BBC3, BCL2L1 and BNIPL.

Type: Primary
Antigen: Bcl2 Thr69
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité