Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARID3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12580R-CY5
BOSSBS-12580R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12580R-CY5
Anti-ARID3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ARID3B represents a member of a unique family of DNA-binding proteins that have roles in cell lineage gene regulation, cell cycle control, embryonic patterning and transcriptional regulation. ARID3B localizes to the nucleus and contains an AT-rich interactive domain (ARID) which has DNA-binding capabilities. Functioning as a transcription factor, ARID3B associates in a heterodimer with the related protein ARID3A and is believed to play an important role in neural crest survival during embryogenesis. In addition, ARID3B may participate in malignant transformation and neuroblastoma growth, suggesting a possible use of ARID3B as a tumor marker for neuroblastoma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARID3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité