Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRTR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12593R-CY7
BOSSBS-12593R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12593R-CY7
Anti-CRTR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The long terminal repeat binding protein-1 (LBP-1) mammalian family of transcription factors are proteins that stimulate transcription in HeLa cells from the major late promoter of simian virus 40 in vitro. The two related human LBP-1 genes are TFCP2A, which encodes the alternatively spliced transcripts LBP-1a and LBP-1b, and TFCP2C, which encodes LBP-1c and LBP-1d. LBP-9, also designated transcription factor CP2-like 1 (TFCP2L1), is a protein of 479 amino acids. LBP-9 shows 83% sequence homology with LBP-1b and acts as a suppressor factor inhibiting the stimulation effect of LBP-1b. LBP-9 may regulate the P450scc reporter activity through the -155/-131 element.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité