Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-12676R-A555
BOSSBS-12676R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12676R-A555
Anti-PRAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Complete remission of acute promyelocytic leukemia can be achieved by treating patients with retinoic acid, and PML-RAR-a (promyelocytic leukemia-retinoic acid receptor alpha fusion protein) plays a major role in mediating retinoic acid effects in leukemia cells. The retinoic acid-induced gene, PRAM-1 (PML-RAR-a target gene encoding an adaptor molecule 1) encodes an adaptor protein which is expressed and modulated during normal human myelopoiesis. PRAM-1 expression is hindered by expression of PML-RAR-a. The 718 amino acid PRAM-1 protein contains eight N-terminal proline-rich repeats and several proline residues that are clustered as type I or type II SH3 recognition motifs. PRAM-1 demonstrates expression in hematopoietic tissues and lung.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité