Anti-CCL20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-1268R-A488
BOSSBS-1268R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1268R-A488
Anti-CCL20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Chemotactic factor that attracts lymphocytes and, slightly, neutrophils, but not monocytes. May be involved in formation and function of the mucosal lymphoid tissues by attracting lymphocytes and dendritic cells towards epithelial cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CCL20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité