Anti-CCL20/MIP3 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-1268R-A750
BOSSBS-1268R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1268R-A750
Anti-CCL20/MIP3 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Chemotactic factor that attracts lymphocytes and, slightly, neutrophils, but not monocytes. May be involved in formation and function of the mucosal lymphoid tissues by attracting lymphocytes and dendritic cells towards epithelial cells.
Type: Primary
Antigen: CCL20/MIP3 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-97/97
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité