Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12704R-CY5
BOSSBS-12704R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12704R-CY5
Anti-SP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. Sp6, also known as EPFN, EPIPROFIN or KLF14, is a 376 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains three C2H2-type zinc fingers. Expressed ubiquitously with higher expression in developing teeth, hair follicles and limb buds, Sp6 functions to bind GC-rich sequences and related GT and CACCC boxes, thereby promoting cellular proliferation. Human Sp6 shares 96% sequence homology with its mouse counterpart, suggesting a conserved role between species. The gene encoding Sp6 maps to human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité