Anti-HLA-E Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1279R-CY3
BOSSBS-1279R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1279R-CY3
Anti-HLA-E Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
HLA E belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. This class I molecule is a heterodimer consisting of a heavy chain and a light chain (beta-2 microglobulin). The heavy chain is anchored in the membrane. HLA E binds a restricted subset of peptides derived from the leader peptides of other class I molecules.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HLA-E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité