Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R13B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1282R-A350
BOSSBS-1282R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1282R-A350
Anti-PPP1R13B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
iASPP (inhibitor of apoptosis stimulating protein of p53, RelA-associated inhibitor (RAI), NFKap B-interacting protein 1, protein phosphatase 1 regulatory subunit 13-like, PPP1R13L) is the third member of the ASPP family of proteins. Unlike ASPP1 and ASPP2, which interact with p53 and enhance its ability to induce apoptosis, iASPP inhibits apoptosis induced by p53 overexpression. iASPP has been identified in a yeast-two hybrid screen as an interacting protein of the p65 subunit of NFKap B (RelA),3 interacts with NFKap B in vivo, and acts as an efficient inhibitor of HIV-1 gene expression in which both NFKap b and Sp1 play major roles. iASPP expression is upregulated in human breast carcinomas expressing wild-type p53, and gene overexpression may play an important role in the leukemogenesis and/or progression of acute leukemia. Alternate Names: apoptosis stimulating protein of P53 1; Apoptosis-stimulating of p53 protein 2; Tumor suppressor p53-binding protein 2; p53-binding protein 2; p53BP2; 53BP2; Bcl2-binding protein; Bbp; Renal carcinoma antigen NY-REN-51.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPP1R13B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité