Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP53BP2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1283R-HRP
BOSSBS-1283R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1283R-HRP
Anti-TP53BP2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Regulator that plays a central role in regulation of apoptosis and cell growth via its interactions. Regulates TP53 by enhancing the DNA binding and transactivation function of TP53 on the promoters of proapoptotic genes in vivo. Inhibits the ability of APPBP1 to conjugate NEDD8 to CUL1, and thereby decreases APPBP1 ability to induce apoptosis. Impedes cell cycle progression at G2/M. Its apoptosis-stimulating activity is inhibited by its interaction with DDX42.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: TP53BP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité