Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12856R-CY5
BOSSBS-12856R-CY5EA 885 EUR InStock
BOSSBS-12856R-CY5
Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is part of a complex of proteins that constitute adherens junctions (AJs). AJs are necessary for the creation and maintenance of epithelial cell layers by regulating cell growth and adhesion between cells. The encoded protein also anchors the actin cytoskeleton and may be responsible for transmitting the contact inhibition signal that causes cells to stop dividing once the epithelial sheet is complete. Finally, this protein binds to the product of the APC gene, which is mutated in adenomatous polyposis of the colon. Mutations in this gene are a cause of colorectal cancer (CRC), pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB), and ovarian cancer. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.[provided by RefSeq, Oct 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité