Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRYBA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12859R-CY7
BOSSBS-12859R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12859R-CY7
Anti-CRYBA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Crystallins are the major proteins of the vertebrate eye lens, where they maintain the transparency and refractive index of the lens. Crystallins are divided into a, b, and g families, and the b- and g-crystallins also comprise a superfamily. Crystallins usually contain seven distinctive protein regions, including four homologous motifs, a connecting peptide, and N- and C-terminal extensions. b-crystallins constitute the major lens structural proteins. They associate into dimers, tetramers, and higher order aggregates. The b-crystallin subfamily is composed of several gene products, including bA1-, bA2-, bA3-, bA4-, bB1-, bB2- and bB3-crystallin. The bA1- and bA3-crystallin proteins are encoded by a single mRNA. They differ by only 17 amino acids, and bA1-crystallin is generated by use of an alternate translation initiation site. The genes for bA4-, bB1-, bB2- and bB3-crystallin are clustered on human chromosome 22q11, while the genes for bA3/A1- and bA2-crystallin map to human chromosomes 17q11 and 2q34, respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRYBA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité