Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRYBA1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12859R-HRP
BOSSBS-12859R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12859R-HRP
Anti-CRYBA1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Crystallins are the major proteins of the vertebrate eye lens, where they maintain the transparency and refractive index of the lens. Crystallins are divided into a, b, and g families, and the b- and g-crystallins also comprise a superfamily. Crystallins usually contain seven distinctive protein regions, including four homologous motifs, a connecting peptide, and N- and C-terminal extensions. b-crystallins constitute the major lens structural proteins. They associate into dimers, tetramers, and higher order aggregates. The b-crystallin subfamily is composed of several gene products, including bA1-, bA2-, bA3-, bA4-, bB1-, bB2- and bB3-crystallin. The bA1- and bA3-crystallin proteins are encoded by a single mRNA. They differ by only 17 amino acids, and bA1-crystallin is generated by use of an alternate translation initiation site. The genes for bA4-, bB1-, bB2- and bB3-crystallin are clustered on human chromosome 22q11, while the genes for bA3/A1- and bA2-crystallin map to human chromosomes 17q11 and 2q34, respectively.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CRYBA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité