Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ETS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1285R-CY5.5
BOSSBS-1285R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1285R-CY5.5
Anti-ETS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Transcription factor. Directly controls the expression of cytokine and chemokine genes in a wide variety of different cellular contexts. May control the differentiation, survival and proliferation of lymphoid cells. May also regulate angiogenesis through regulation of expression of genes controlling endothelial cell migration and invasion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ETS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité