Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRYGS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-12860R-A555
BOSSBS-12860R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12860R-A555
Anti-CRYGS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Crystallins are separated into two classes:taxon-specific, or enzyme, and ubiquitous. The latter classconstitutes the major proteins of vertebrate eye lens and maintainsthe transparency and refractive index of the lens. Since lenscentral fiber cells lose their nuclei during development, thesecrystallins are made and then retained throughout life, making themextremely stable proteins. Mammalian lens crystallins are dividedinto alpha, beta, and gamma families; beta and gamma crystallinsare also considered as a superfamily. Alpha and beta families arefurther divided into acidic and basic groups. Seven protein regionsexist in crystallins: four homologous motifs, a connecting peptide,and N- and C-terminal extensions. Gamma-crystallins are ahomogeneous group of highly symmetrical, monomeric proteinstypically lacking connecting peptides and terminal extensions. Theyare differentially regulated after early development. This geneencodes a protein initially considered to be a beta-crystallin butthe encoded protein is monomeric and has greater sequencesimilarity to other gamma-crystallins. This gene encodes the mostsignificant gamma-crystallin in adult eye lens tissue. Whether dueto aging or mutations in specific genes, gamma-crystallins havebeen involved in cataract formation. [provided by RefSeq, Jul2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRYGS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité