Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTXB/beta subunit Cholera Toxin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12862R-A750
BOSSBS-12862R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-12862R-A750
Anti-CTXB/beta subunit Cholera Toxin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The B subunit of cholera toxin (CtxB) binds to a GM1-ganglioside receptor, a ubiquitous glycolipid cell surface receptor. This binding is widely accepted to initiate toxin action by triggering uptake and delivery of the toxin A subunit into cells. The beta chain has no toxic activity by itself. The holotoxin consists of a pentameric ring of B subunits whose central pore is occupied by the A subunit. The A subunit contains two chains, A1 and A2, linked by a disulfide bridge. The A subunit (and Cholera toxin) activates the adenylate cyclase enzyme in cells of the intestinal mucosa leading to increased levels of intracellular cAMP.

Type: Primary
Antigen: CTXB/beta subunit Cholera Toxin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-124/124
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité