Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12864R-HRP
BOSSBS-12864R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12864R-HRP
Anti-BTC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Betacellulin (BTC), a member of the epidermal growth factor (EGF) family, was originally identified as a growth-promoting factor in the conditioned medium of a mouse pancreatic-cell carcinoma (insulinoma) cell line and has since been identified in humans. BTC is synthesized as a large transmembrane precursor molecule that can be cleaved proteolytically to release the soluble form of BTC or function as membrane-anchored growth factors in juxtacrine signaling. BTC, in addition to stimulating homodimers of ErbB-1 and ErbB-4, is capable of binding and activating all possible combinations of heterodimeric ErbB receptors including the oncogenic ErbB-2/ErbB-3 complex. BTC is also expressed in some human malignancies and may have an important role in tumor growth progression.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BTC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité