Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR1H4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-12867R-A555
BOSSBS-12867R-A555EA 876 EUR InStock
BOSSBS-12867R-A555
Anti-NR1H4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The steroid receptor superfamily acts through direct association with DNA sequences known as hormone response elements (HREs) and binds DNA as either homo- or heterodimers. The promiscuous mediator of heterodimerization, RXR, is the receptor for 9-cis retinoic acid, and dimerizes with VDR, TR, PPAR, and several novel receptors including LXR (also referred to as RLD-1) and FXR. FXR and LXR fall into a category of proteins termed “orphan receptors” because of their lack of a defined function, and in the case of LXR, the lack of a defined ligand. FXR has been shown to bind a class of lipid molecules called farnesoids. LXR/RXR heterodimers have highest affinity for DR-4 DNA elements while FXR/RXR heterodimers bind IR-1 elements. Both LXR/RXR and FXR/RXR heterodimers retain their responsiveness to 9-cis retinoic acid.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NR1H4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité