Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bile Acid Receptor NR1H4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12867R-A750
BOSSBS-12867R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-12867R-A750
Anti-Bile Acid Receptor NR1H4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The steroid receptor superfamily acts through direct association with DNA sequences known as hormone response elements (HREs) and binds DNA as either homo- or heterodimers. The promiscuous mediator of heterodimerization, RXR, is the receptor for 9-cis retinoic acid, and dimerizes with VDR, TR, PPAR, and several novel receptors including LXR (also referred to as RLD-1) and FXR. FXR and LXR fall into a category of proteins termed orphan receptors? because of their lack of a defined function, and in the case of LXR, the lack of a defined ligand. FXR has been shown to bind a class of lipid molecules called farnesoids. LXR/RXR heterodimers have highest affinity for DR-4 DNA elements while FXR/RXR heterodimers bind IR-1 elements. Both LXR/RXR and FXR/RXR heterodimers retain their responsiveness to 9-cis retinoic acid.

Type: Primary
Antigen: Bile Acid Receptor NR1H4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 175-280/486
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité