Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLVRA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12868R-CY7
BOSSBS-12868R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12868R-CY7
Anti-BLVRA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
In human liver cytosolic fractions, four forms of biliverdin reductase have been identified, including two biliverdin-IX Beta reductases and two biliverdin-IX Alpha reductases, designated isozymes I and II and isozymes III and IV, respectively. Biliverdin reductase A (BLVRA), also designated biliverdin-IX Alpha-reductase, belongs to the GFO/iIDH/MocA family and the biliverdin reductase subfamily. The gene that encodes this cytoplasmic protein maps to chromosome 7p14-cen. BLVRA reduces biliverdin IX ?(the ?methene bridge of the open tetrapyrrole) to bilirubin with the concomitant oxidation of an NADH or NADPH cofactor (bilirubin + NADP+ = biliverdin + NADPH). BLVRA is expressed primarily in liver.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BLVRA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité