Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD40L Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Bioss
BS-1286R-PE
BOSSBS-1286R-PEEA 936 EUR InStock
BOSSBS-1286R-PE
Anti-CD40L Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mediates B-cell proliferation in the absence of co-stimulus as well as IgE production in the presence of IL-4. Involved in immunoglobulin class switching. Release of soluble CD4L from platelets is partially regulated by GP IIb/IIIa, actin polymerization, and an matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor-sensitive pathway.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: CD40L
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité