Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Blood Group Lewis a Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12870R
BOSSBS-12870REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12870R
Anti-Blood Group Lewis a Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glycosyltransferases that mediate the regio- and stereoselective transfer of sugars, such as the fucosyltransferases, determine cell surface-carbohydrate profiles, which is an essential interface for biological recognition processes. Fucosyltransferases catalyze the covalent association of fucose to different positional linkages in sugar acceptor molecules. The carbohydrate moieties generated and covalently attached to cell surfaces are necessary to ensure a surface contour that satisfies physiological roles, which are reliant on adhesion molecules such as Selectins (1-3). Hematopoietic lineages rely on Fucosyltransferases to confer a surface carbohydrate phenotype, which mediates proper cell adhesion molecule recruitment and cell trafficking (4-6). Blood Group Lewis a is a carbohydrate determinant carried on both glycolipids and glycoproteins.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Blood Group Lewis a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité