Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12872R-CY7
BOSSBS-12872R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12872R-CY7
Anti-BLM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Bloom’s syndrome is an autosomal recessive disorder characterized by pre- and post-natal growth deficiencies, sun sensitivity, immunodeficiency and a predisposition to various cancers. The gene responsible for Bloom’s syndrome, BLM, encodes a protein homologous to the RecQ helicase of E. coli and is mutated in most Bloom’s syndrome patients. One characteristic of Bloom’s syndrome is an increased frequency of sister chromatid exchange (SCE). BLM has been shown to unwind G4 DNA, and a failure of this function is thought to be responsible for the increased rate of SCE. BLM is known to be translocated to the nucleus, where its ATPase activity is stimulated by both single- and double-stranded DNA. Mutations in the yeast SGS1, a homolog of BLM, are known to cause mitotic hyperrecombination similiar to that observed in Bloom’s cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BLM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité