Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BNIP3 Ser95 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12875R-A750
BOSSBS-12875R-A750EA 881 EUR InStock
BOSSBS-12875R-A750
Anti-BNIP3 Ser95 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The adenovirus E1B protein is a viral homolog of the Bcl-2 family of proteins that are involved in regulating cell death. A family of interacting proteins, which are designated Nip or Bnip and include BNIP-1, BNIP-2, BNIP-3 and Nix, associate with both the E1B protein and Bcl-2 proteins to mediate apoptotic Signalling. BNIP-1 contains a hydrophobic transmembrane domain, which enables its localisation to the nuclear envelope, endoplasmic reticulum and mitochondria. BNIP-2, (previously designated Nip2 and Nip21 in human and mouse respectively), shares homology with the non-catalytic domain of Cdc42 GTPase-activating protein (Cdc42GAP). Through binding to Cdc42GAP, BNIP-2 enhances the GTPase activity of Cdc42GAP, facilitating the hydrolysis of GTP bound to Cdc42 and thereby, mediating the Signalling pathways involving receptor kinases, small GTPases and apoptotic proteins. Nix, which is also designated Nip3L or Bnip3L, is highly related to BNIP-3, and both proteins localize to the mitochondria where they associate with Bcl-2 proteins. BNIP-3 preferentially binds to Bcl-xL and induces apoptosis by suppressing the anti-apoptosis activity of Bcl-xL.

Type: Primary
Antigen: BNIP3 Ser95
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité