Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BOB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12876R-A750
BOSSBS-12876R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12876R-A750
Anti-BOB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
POU domain proteins contain a bipartite DNA-binding domain divided by a flexible linker that enables them to adopt various monomer configurations on DNA. The versatility of POU protein operation is additionally conferred at the dimerization level. The POU dimer from the OCT1 gene formed on the palindromic OCT factor recognition element, or PORE (ATTTGAAATGCAAAT), could recruit the transcriptional coactivator OBF1. Studies of tissue-specific expression of immunoglobulin promoters demonstrate the importance of an octamer, ATTTGCAT, and the proteins that bind to it. This is a regulatory element important for tissue- and cell-specific transcription as well as for transcription of a number of housekeeping genes. Oct-1 encodes one protein, NF-A1, which is found in nuclear extracts from all cell types and thus is not specific to lymphoid cells as is the protein NF-A2, which is encoded by Oct-2. A novel protein designated Bob 1 (B cell Oct binding protein 1), alternatively called OBF-1, specifically interacts with Oct-1 and Oct-2, enhancing their transcriptional efficacy. Bob 1 is expressed at highest levels in spleen and peripheral blood leukocytes and represents an Oct co-factor capable of conferring cell-specific activation of Oct-1 and Oct-2. Although having no intrinsic capacity for DNA binding, Bob 1 associates tightly with the octamer motif in the presence of Oct-1 and/or Oct-2. The gene which encodes Bob 1 maps to human chromosome 11q23.1.

Type: Primary
Antigen: BOB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/256
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité