Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BORA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12878R-A750
BOSSBS-12878R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12878R-A750
Anti-BORA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Aurora related kinase-1 (ARK-1) is a centrosome-associated serine/threonine kinase that regulates centrosome separation, bipolar spindle assembly and chromosome segregation during mitosis. Bora (protein aurora borealis) is a 559 amino acid protein that activates ARK-1. Bora is localised to the nucleus until mitosis is initiated, when it then translocates to the cytoplasm. This translocation is dependent on activated Cdc2, which releases Bora to bind and activate ARK-1 in the cytoplasm. Plk (polo-like kinase) interacts with Bora to control the accessibility of its activation loop for phosphorylation and activation on its N-terminus by ARK-1. It is through this mechanism that Bora and ARK-1 control cellular mitotic entry. Downregulation of the gene encoding Bora results in multipolar spindles in mitosis, a phenomenon that is also observed when ARK-1 function is blocked.

Type: Primary
Antigen: BORA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-130/559
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité