Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BOLL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12880R-CY7
BOSSBS-12880R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12880R-CY7
Anti-BOLL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Spermatogenesis represents the intricate developmental process of mitotic and meiotic cell divisions that ultimately leads to the production of haploid spermatozoa. BOULE, a member of the human deleted in azoospermia (DAZ) family, functions as a key conserved switch that regulates the progression of germ cells through meiosis in man. BOULE is an RNA-binding protein that regulates the expression of twine, a Cdc25 phosphatase, which promotes progression through meiosis. BOULE is expressed not only in the testis, but also in the nervous system, where it may play a role in neural communication. Mutations in the BOULE gene are be associated with male infertility, and the relative proportions of the three BOULE isoforms (B1, B2 and B3) may function as predictive markers for meiotic efficiency.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BOLL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité