Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABTB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-12881R-A555
BOSSBS-12881R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12881R-A555
Anti-ABTB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
ABTB1 is a 478 amino acid protein localized to the cytoplasm. ABTB1 contains two ANK repeats and two BTB (POZ) domains. The BTB (POZ) domain is thought to be involved in protein-protein interactions, and may indicate a role of ABTB1 in developmental processes. It has also been suggested that ABTB1 may be a mediator of the PTEN growth-suppressive signaling pathway. ABTB1 is ubiquitously expressed in all fetal tissues, with lower levels of expression found in adult heart. ABTB1 exists as four isoforms produced by alternative splicing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ABTB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité