Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BPY2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12882R-CY5
BOSSBS-12882R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12882R-CY5
Anti-BPY2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Mammalian spermatogenesis is a complex developmental process. Mutations at multiple loci and in structurally and functionally disparate genes in the genome affect gametogenesis. The analysis of mutations has provided insight into biochemical pathways required for completion of this process. The basic protein on Y chromosome 2 gene (BPY2, also designated VCY2) is located in a frequently deleted azoospermia factor c region. Three copies (paralogs) of the BPY2 gene (BPY2A, BPY2B, BPY2C) reside in the AZFc region. BPY2 protein expression is localized to the nuclei of spermatogonia, spermatocytes and round spermatids, but is absent from elongated spermatids. Impaired expression of BPY2 in infertile men suggests its involvement in male germ cell development. BPY2 interacts with MAP-1S, which shares homology with microtubule-associated proteins (MAPs), suggesting a role for BPY2 within the cytoskeletal network.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BPY2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité