Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMG20B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-12883R-A555
BOSSBS-12883R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12883R-A555
Anti-HMG20B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The breast cancer susceptibility gene (BRCA1) localizes to chromosome 17q. Mutations within this gene account for approximately 45% of families with high incidence of breast cancer and at least 80% of families with increased incidence of both early-onset breast cancer and ovarian cancer. A second breast cancer susceptibility gene, BRCA2, located on chromosome 13q12-13, also confers a high incidence of breast cancer, but unlike BRCA1, BRCA2 does not confer a substantially elevated risk of ovarian cancer. The BRCA2-Associated Factor 35 (BRAF35) protein forms a complex with BRCA2, which associates with condensed chromatin during histone H3 phosphorylation. BRAF35 expression levels are highest in proliferating tissues and parallel BRCA2 expression patterns. The structure of BRAF35 includes a kinesin-like coiled coil domain and a nonspecific DNA binding HMG domain. The chromatin localization of BRAF35 and antibody microinjection studies indicate a role for the BRAF35/BRCA2 complex in cell cycle regulation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HMG20B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité