Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDF8 Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1288G-FITC
BOSSBS-1288G-FITCEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-1288G-FITC
Anti-GDF8 Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Myostatin (GDF8)is expressed uniquely in human skeletal muscle as a 12 kDa mature glycoprotein consisting of 113 amino acid residues and secreted into plasma. Myostatin is a member of the transforming growth factor beta superfamily of secreted growth and differentiation factors that is essential for proper regulation of skeletal muscle mass. Studies have shown that myostatin could play an important role in cardiac development and physiology.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GDF8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité