Anti-CHRM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1289R-CY3
BOSSBS-1289R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1289R-CY3
Anti-CHRM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The muscarinic acetylcholine receptor mediates various cellular responses, including inhibition of adenylate cyclase, breakdown of phosphoinositides and modulation of potassium channels through the action of G proteins. Primary transducing effect is Pi turnover.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CHRM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité