Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12904R-A350
BOSSBS-12904R-A350EA 921 EUR InStock
BOSSBS-12904R-A350
Anti-ABL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The ABL1 protooncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response. Activity of c-Abl protein is negatively regulated by its SH3 domain, and deletion of the SH3 domain turns ABL1 into an oncogene. The t(9;22) translocation results in the head-to-tail fusion of the BCR (MIM:151410) and ABL1 genes present in many cases of chronic myelogeneous leukemia. The DNA-binding activity of the ubiquitously expressed ABL1 tyrosine kinase is regulated by CDC2-mediated phosphorylation, suggesting a cell cycle function for ABL1. The ABL1 gene is expressed as either a 6- or 7-kb mRNA transcript, with alternatively spliced first exons spliced to the common exons 2-11. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ABL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité