Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BSX Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12905R-HRP
BOSSBS-12905R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12905R-HRP
Anti-BSX Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
BSX(Brain-specific homeobox protein homolog) may play a role in the determination and function of cell types in the brain. In brain, it is restricted to a few specific developing brain structures such as pineal gland, telencephalic septum, hypothalamic pre-mammillary body and arcuate nucleus. Bsx might be considered an important molecular marker for early embryonic stages of epiphysis development. It belongs to the distal-less homeobox family and contains 1 homeobox DNA-binding domain.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BSX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité