Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLHL28 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12907R-CY7
BOSSBS-12907R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12907R-CY7
Anti-KLHL28 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
BTBD14A is a 587 amino acid protein that contains one BTB/POZ domain. The BTB/POZ domain mediates homomeric and heteromeric POZ-POZ interactions and is common to transcriptional regulators involved in chromatin modeling. In several BTB/POZ containing proteins, including BCL-6 and the promyelocytic leukemia zinc-finger (PLZF) oncoprotein, this domain interacts with the SMRT/N-CoR-mSin3A HDAC complex and is directly involved in repressing and silencing gene transcription. When this domain is deleted, as with the oncogenic PLZF-RAR chimera of promyelocytic leukemias, this transcriptional repression is attenuated. This suggests that BTBD14A may play a role in transcription regulation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLHL28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité