Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYR61 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1290R-HRP
BOSSBS-1290R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1290R-HRP
Anti-CYR61 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Promotes cell proliferation, chemotaxis, angiogenesis and cell adhesion. Appears to play a role in wound healing by up-regulating, in skin fibroblasts, the expression of a number of genes involved in angiogenesis, inflammation and matrix remodeling including VEGA-A, VEGA-C, MMP1, MMP3, TIMP1, uPA, PAI-1 and integrins alpha-3 and alpha-5. CYR61-mediated gene regulation is dependent on heparin-binding. Down-regulates the expression of alpha-1 and alpha-2 subunits of collagen type-1. Promotes cell adhesion and adhesive signaling through integrin alpha-6/beta-1, cell migration through integrin alpha-v/beta-5 and cell proliferation through integrin alpha-v/beta-3.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CYR61
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité