Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12910R-CY5
BOSSBS-12910R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-12910R-CY5
Anti-FOS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Nuclear phosphoprotein which forms a tight but non-covalently linked complex with the JUN/AP-1 transcription factor. In the heterodimer, FOS and JUN/AP-1 basic regions each seems to interact with symmetrical DNA half sites. On TGF-beta activation, forms a multimeric SMAD3/SMAD4/JUN/FOS complex at the AP1/SMAD-binding site to regulate TGF-beta-mediated signaling. Has a critical function in regulating the development of cells destined to form and maintain the skeleton. It is thought to have an important role in signal transduction, cell proliferation and differentiation. In growing cells, activates phospholipid synthesis, possibly by activating CDS1 and PI4K2A. This activity requires Tyr-dephosphorylation and association with the endoplasmic reticulum.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: c-Fos
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité