Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12916R-A647
BOSSBS-12916R-A647EA 885 EUR InStock
BOSSBS-12916R-A647
Anti-KIT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
c-Kit is a transmembrane tyrosine kinase encoded by the cKit proto oncogene. c-Kit acts to regulate a variety of biological responses including cell proliferation, apoptosis, chemotaxis and adhesion. Ligand binding to the extracellular domain leads to autophosphorylation on several tyrosine residues within the cytoplasmic domain, and activation. Mutations in c-Kit have been found to be important for tumor growth and progression in a variety of cancers including mast cell diseases, gastrointestinal stromal tumor, acute myeloid leukemia, Ewing sarcoma and lung cancer. Phosphorylation at tyrosine 721 of c-Kit allows binding and activation of PI3 kinase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KIT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité