Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C-REL Ser503 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12918R-A750
BOSSBS-12918R-A750EA 895 EUR InStock
BOSSBS-12918R-A750
Anti-C-REL Ser503 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The REL gene encodes c-Rel, a transcription factor that is a member of the Rel/NFKB family, which also includes RELA (MIM 164014), RELB (604758), NFKB1 (MIM 164011), and NFKB2 (MIM 164012). These proteins are related through a highly conserved N-terminal region termed the 'Rel domain,' which is responsible for DNA binding, dimerization, nuclear localisation, and binding to the NFKB inhibitor.

Type: Primary
Antigen: C-REL Ser503
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité