Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-REL Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12918R-HRP
BOSSBS-12918R-HRPEA 898 EUR InStock
BOSSBS-12918R-HRP
Anti-REL Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The REL gene encodes c-Rel, a transcription factor that is a member of the Rel/NFKB family, which also includes RELA (MIM 164014), RELB (604758), NFKB1 (MIM 164011), and NFKB2 (MIM 164012). These proteins are related through a highly conserved N-terminal region termed the 'Rel domain,' which is responsible for DNA binding, dimerization, nuclear localization, and binding to the NFKB inhibitor (MIM 164008) (Belguise and Sonenshein, 2007 [PubMed 18037997]).[supplied by OMIM, May 2008].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: REL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité